accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH2

CAS RN 33228-45-4

IUPAC Nombre: 4-hexylaniline
Sinónimos: aniline, (p-hexyl)-
Peso molecular (g/mol): 177.29
Fórmula molecular: C12H19N
InChi Key: OVEMTTZEBOCJDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCC1=CC=C(N)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados