accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3OOOOH3CH3COOCH3CH3

CAS RN 3319-31-1

IUPAC Nombre: 1,2,4-tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate
Sinónimos: triethylhexyl trimellitate
Peso molecular (g/mol): 546.79
Fórmula molecular: C33H54O6
InChi Key: KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(C(=O)OCC(CC)CCCC)C(=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados