CAS RN 331665-12-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Homocisteína-d4, TRC
CAS: 331665-12-4 Fórmula molecular: C4H5D4NO2S Peso molecular (g/mol): 139.21 Sinónimo: Homocysteine-d4,NSC 43117-d4,(S)-2-Amino-4-mercaptobutanoic Acid-d4,(S)-2-Amino-4-mercaptobutanoic Acid-d4,(S)-Homocysteine-d4,2-Amino-4-mercapto-L-butyric Acid-d4,2-Amino-4-mercaptobutyric Acid-d4,L-2-Amino-4-mercaptobutyric Acid-d4; Nombre IUPAC: (2S)-2-amino-3,3,4,4-tetradeuterio-4-ácido sulfanilbutanoico SMILES: [2H]C([2H])(S)C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O