CAS RN 33120-34-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
8-[2-(Difenilmetoxi)-N-metiletilamino]-1,3-dimetilxantina, TRC
CAS: 33120-34-2 Fórmula molecular: C23 H25 N5 O3 Peso molecular (g/mol): 419.48 Sinónimo: 8-[(2-(Diphenylmethoxy)ethyl)(methyl)amino]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione Nombre IUPAC: 8-[2-benzhidroxietil(metil)amino]-1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona SMILES: CN(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)c3nc4N(C)C(=O)N(C)C(=O)c4[nH]3
2
8-[(2-(Difenilmetoxi)etil)(metil)amino]-1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.