accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3(S)NHO(S)CH3NH2OHO

CAS RN 3303-34-2

IUPAC Nombre: 2-(2-aminopropanamido)-4-methylpentanoic acid
Sinónimos: 2-(2-aminopropanamido)-4-methylpentanoic acid
Peso molecular (g/mol): 202.25
Fórmula molecular: C9H18N2O3
InChi Key: RDIKFPRVLJLMER-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CC(NC(=O)C(C)N)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados