accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2N(S)NH2ONH(S)HNO(S)HNOHNO(S)OHNHO(S)OHNHOHNNH2O(R)(S)HONNH2NH(Z)

CAS RN 32988-50-4

IUPAC Nombre: (3S)-3,6-diamino-N-[(3S,6Z,9S,12S,15S)-3-[(4R,6S)-2-amino-6-hydroxy-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-yl]-6-[(carbamoylamino)methylidene]-9,12-bis(hydroxymethyl)-2,5,8,11,14-pentaoxo-1,4,7,10,13-pentaazacyclohexadecan-15-yl]hexanamide
Sinónimos: viomycin
Peso molecular (g/mol): 685.7
Fórmula molecular: C25H43N13O10
InChi Key: GXFAIFRPOKBQRV-GHXCTMGLSA-N
SMILES: NCCC[C@H](N)CC(=O)N[C@H]1CNC(=O)[C@@H](NC(=O)\C(NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC1=O)=C\NC(N)=O)[C@H]1C[C@H](O)N=C(N)N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados