accessibility menu, dialog, popup

UserName

N

CAS RN 3297-72-1

IUPAC Nombre: 1-phenylisoquinoline
Sinónimos: 1-phenylisoquinoline
Peso molecular (g/mol): 205.26
Fórmula molecular: C15H11N
InChi Key: LPCWDYWZIWDTCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=CC=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados