CAS RN 329010-67-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-((1-Bencilpiperidin-4-il)metil)-2-hidroxi-5,6-dimetoxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-((1-Bencilpiperidin-4-il)metil)-2-hidroxi-5,6-dimetoxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-((1-Bencilpiperidin-4-il)metil)-2-hidroxi-5,6-dimetoxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.