CAS RN 329-56-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Norepinephrine hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Norepinephrine (Levarterenol; L-Noradrenaline) hydrochloride is a potent adrenergic receptor (AR) agonist. Norepinephrine activates α1, α2, β1 receptors.