CAS RN 328394-26-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
O6-Bencil-8-bromo-N9-[3',5'-O-(1,1,3,3-tetrakis(isopropil)-1,3-disiloxanodiil)-Beta-D-2'-desoxirribofuranosil]guanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
O6-Bencil-8-bromo-N9-[3',5'-O-(1,1,3,3-tetrakis(isopropil)-1,3-disiloxanodiil)-Beta-D-2'-desoxirribofuranosil]guanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
O6-Bencil-8-bromo-N9-[3',5'-O-(1,1,3,3-tetrakis(isopropil)-1,3-disiloxanodiil)-Beta-D-2'-desoxirribofuranosil]guanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.