CAS RN 328385-26-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Desmetil Flucarbazona Sal Sódica, TRC
CAS: 328385-26-8 Fórmula molecular: C11H9F3N4NaO6S Peso molecular (g/mol): 404.25 Sinónimo: 2,5-Dihydro-3-methoxy-5-oxo-N-[[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonyl]-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide Sodium Salt Nombre IUPAC: sodio; (3-metaxi-5-oxo-4H-1,2,4-triazola-1-carbonil)-[2-(trifluorometoxi)fenil]sulfonilazaniuro SMILES: [Na+].COC1=NN(C(=O)[N-]S(=O)(=O)c2ccccc2OC(F)(F)F)C(=O)N1