accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3NOO

CAS RN 3282-56-2

IUPAC Nombre: 1-tert-butyl-4-nitrobenzene
Sinónimos: 4-T-butylnitrobenzene
Peso molecular (g/mol): 179.22
Fórmula molecular: C10H13NO2
InChi Key: XSCPVQNNFLHGHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Punto de ebullición 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados