CAS RN 32806-62-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2-propilaglutárico, TRC
CAS: 32806-62-5 Fórmula molecular: C8 H14 O4 Peso molecular (g/mol): 174.19 Nombre IUPAC: Ácido 2-propilpentanedioico SMILES: CCCC(CCC(=O)O)C(=O)O