CAS RN 3278-89-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,3,5-Tribromo-2-(2-propen-1-iloxi)-benceno, TRC
CAS: 3278-89-5 Fórmula molecular: C9 H7 Br3 O Peso molecular (g/mol): 370.863 Sinónimo: 2,4,6-Tribromophenyl allyl ether,Benzene, 1,3,5-tribromo-2-(2-propenyloxy)- (9CI),Ether, allyl 2,4,6-tribromophenyl (7CI,8CI),1,3,5-Tribromo-2-(2-propen-1-yloxy)benzene,1,3,5-Tribromo-2-prop-2-enoxybenzene,2,4,6-Tribromophenyl allyl ether,2-Allyloxy-1,3,5-tribromobenzene,Allyl 2,4,6-tribromophenyl ether,NSC 35767,Pyroguard FR 100,TBPAE Nombre IUPAC: 1,3,5-tribromo-2-prop-2-enoxibenceno SMILES: Brc1cc(Br)c(OCC=C)c(Br)c1