CAS RN 325855-74-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Etoricoxib N1'-Óxido, TRC
CAS: 325855-74-1 Fórmula molecular: C18 H15 Cl N2 O3 S Peso molecular (g/mol): 374.84 Sinónimo: 5-Chloro-6'-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2,3'-bipyridine 1'-Oxide,Etoricoxib N1'-Oxide,2,3'-Bipyridine, 5-chloro-6'-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-, 1'-oxide (9CI, ACI) Nombre IUPAC: 5-cloro-2-(6-metil-1-oxidopiridina-1-ium-3-il)-3-(4-metilsulfonilfenil)piridina SMILES: Cc1ccc(c[n+]1[O-])c2ncc(Cl)cc2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C