CAS RN 3251-55-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Metoxi Paracetamol, TRC
CAS: 3251-55-6 Fórmula molecular: C9 H11 N O3 Peso molecular (g/mol): 181.19 Sinónimo: Acetamide, N-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-,m-Acetanisidide, 4'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI),N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide,3-Methoxyacetaminophen,3-Methoxy acetaminophen,3-Methoxyparacetamol,3-Methoxy paracetamol,4-Acetamido-2-methoxyphenol,4-Acetylamino-2-methoxyphenol Nombre IUPAC: N-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acetamida SMILES: COc1cc(NC(=O)C)ccc1O