accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2(S)OHOOH

CAS RN 32462-30-9

IUPAC Nombre: (2S)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
Sinónimos: oxfenicine L-4-hydroxyphenylglycine L-2-(4-hydroxyphenyl)glycin oxfenicina oxfenicinum
Peso molecular (g/mol): 167.16
Fórmula molecular: C8H9NO3
InChi Key: LJCWONGJFPCTTL-ZETCQYMHSA-N
SMILES: N[C@H](C(O)=O)C1=CC=C(O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)