CAS RN 320730-08-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 3-(2-hidroxietil)benzoico, TRC
CAS: 320730-08-3 Fórmula molecular: C9 H10 O3 Peso molecular (g/mol): 166.17 Sinónimo: 3-(2-Hydroxyethyl)benzoic Acid,Ketoprofen EP Impurity G Nombre IUPAC: Ácido 3-(2-hidroxietil)benzoico SMILES: OCCc1cccc(c1)C(=O)O