accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 31884-77-2

IUPAC Nombre: dihydrogen 1-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine hydrate dichloride
Sinónimos: dihydrogen meclizine hydrate dichloride
Peso molecular (g/mol): 481.89
Fórmula molecular: C25H31Cl3N2O
InChi Key: KDLHYOMCWBWLMM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[H+].O.[Cl-].[Cl-].CC1=CC=CC(CN2CCN(CC2)C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados