CAS RN 31879-60-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Etil 2-(4-clorofenoxi)carbanilato, TRC
CAS: 31879-60-4 Fórmula molecular: C15H14ClNO3 Peso molecular (g/mol): 291.73 SMILES: CCOC(=O)Nc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2