CAS RN 318292-43-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2-Bis(7-metiloctil)ciclohexil-1,2-dicarboxilato, TRC
CAS: 318292-43-2 Fórmula molecular: C26 H48 O4 Peso molecular (g/mol): 424.66 Sinónimo: 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(7-methyloctyl) ester (9CI),Bis(7-methyloctyl) cyclohexane-1,2-dicarboxylate,Bis(7-methyloctyl) tetrahydrophthalate Nombre IUPAC: bis(7-metiloctilo) ciclohexano-1,2-dicarboxilato SMILES: CC(C)CCCCCCOC(=O)C1CCCCC1C(=O)OCCCCCCC(C)C