CAS RN 3179-80-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(3-(Dimetilamino)propil)dodecanamida, TRC
CAS: 3179-80-4 Fórmula molecular: C17H36N2O Peso molecular (g/mol): 284.48 Sinónimo: (Laurylamidopropyl)dimethylamine,3-Dodecanamidopropyldimethylamine,3-Lauramidopropyldimethylamine,Dimethylaminopropyllaurylamide,Lexamine L 13 Nombre IUPAC: N-[3-(dimetilamino)propil]dodecanamida SMILES: CCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C