CAS RN 3173-72-6
IUPAC Nombre:
1,5-diisocyanatonaphthalene
Sinónimos:
1,5-naphthylene di-isocyanate
Peso molecular (g/mol):
210.19
Fórmula molecular:
C12H6N2O2
InChi Key:
SBJCUZQNHOLYMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=C=NC1=CC=CC2=C(C=CC=C12)N=C=O
1
–
1
de
1
resultados
1
1,5-Diisociananoftaleno, TRC
CAS: 3173-72-6 Fórmula molecular: C12H6N2O2 Peso molecular (g/mol): 210.19 Sinónimo: 1,5-Diisocyanatonaphthalene (ACI),1,5-Naphthalenediol, diisocyanate (5CI),Isocyanic acid, 1,5-naphthylene ester (6CI, 8CI),1,5-Naphthalene diisocyanate,1,5-Naphthyl diisocyanate,1,5-Naphthylene diisocyanate,1,5-NDI,Naphthalene-1,5-diyl diisocyanate,NDI,NSC 240728 SMILES: C1=CC2=C(C=CC=C2N=C=O)C(=C1)N=C=O