CAS RN 31395-16-1
IUPAC Nombre:
3',6'-dihydroxy-4,5-diiodo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Sinónimos:
3',6'-dihydroxy-4,5-diiodospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Peso molecular (g/mol):
584.1
Fórmula molecular:
C20H10I2O5
InChi Key:
RUEQYKGDINYYHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC2=C(C=C1)C1(OC(=O)C3=C1C=CC(I)=C3I)C1=C(O2)C=C(O)C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Diiodofluoresceína, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 31395-16-1 Fórmula molecular: C20H10I2O5 Peso molecular (g/mol): 584.104 Número MDL: MFCD00036461 Clave InChI: RUEQYKGDINYYHI-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 4',5'-diiodofluorescein c.i. 45425:1,3',6'-dihydroxy-4,5-diiodospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthen-3-one PubChem CID: 21863873 Nombre IUPAC: 3',6'-dihidroxi-6,7-diyodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona SMILES: C1=CC2=C(C=C1O)OC3=C(C24C5=C(C(=C(C=C5)I)I)C(=O)O4)C=CC(=C3)O