accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHHNOH

CAS RN 3131-52-0

IUPAC Nombre: 1H-indole-5,6-diol
Sinónimos: dihydroxyindole DHI dopamine lutine
Peso molecular (g/mol): 149.15
Fórmula molecular: C8H7NO2
InChi Key: SGNZYJXNUURYCH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(O)C=C2C=CNC2=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados