accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 31301-51-6

IUPAC Nombre: 2-chloro-5-fluoropyridine
Sinónimos: 2-chloro-5-fluoropyridine
Peso molecular (g/mol): 131.53
Fórmula molecular: C5H3ClFN
InChi Key: QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CN=C(Cl)C=C1
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)