accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOOHH2O

CAS RN 312619-56-0

IUPAC Nombre: 3-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
Sinónimos: 3-methylbenzenesulfonic acid hydrate
Peso molecular (g/mol): 190.21
Fórmula molecular: C7H10O4S
InChi Key: GHLYGGIKYFLYTH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.CC1=CC(=CC=C1)S(O)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados