CAS RN 31112-62-6
IUPAC Nombre:
3-acetamido-2,4,6-triiodo-5-(N-methylacetamido)-N-[(2S,5S)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]benzamide
Sinónimos:
metrizamide
Peso molecular (g/mol):
789.1
Fórmula molecular:
C18H22I3N3O8
InChi Key:
BAQCROVBDNBEEB-OPRFMTNSSA-N
SMILES:
CN(C(C)=O)C1=C(I)C(NC(C)=O)=C(I)C(C(=O)NC2[C@@H](O)OC(CO)[C@@H](O)C2O)=C1I
1
–
1
de
1
resultados
1
Metrizamida, TRC
CAS: 31112-62-6 Fórmula molecular: C18 H22 I3 N3 O8 Peso molecular (g/mol): 789.1 Sinónimo: D-Glucose, 2-[[3-(acetylamino)-5-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodobenzoyl]amino]-2-deoxy-,D-Glucose, 2-[3-acetamido-2,4,6-triiodo-5-(N-methylacetamido)benzamido]-2-deoxy- (8CI),2-[[3-(Acetylamino)-5-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodobenzoyl]amino]-2-deoxy-D-glucose,Amipaque,Metrizamide,Telebrix 300 Nombre IUPAC: 3-acetamido-5-[acetil(metil)amino]-2,4,6-triiodo-N-[(2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxi-1-oxoxexano-2-il]benzamida SMILES: CN(C(=O)C)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c1I