CAS RN 3095-73-6
IUPAC Nombre:
hexakis(bromomethyl)benzene
Sinónimos:
hexakis(bromomethyl)benzene
Peso molecular (g/mol):
635.65
Fórmula molecular:
C12H12Br6
InChi Key:
XJOUCILNLRXRTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrCC1=C(CBr)C(CBr)=C(CBr)C(CBr)=C1CBr
1
–
1
de
1
resultados
1
Hexakis(bromometil)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3095-73-6 Fórmula molecular: C12H12Br6 Peso molecular (g/mol): 635.652 Número MDL: MFCD00182539 Clave InChI: XJOUCILNLRXRTF-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: hexakis bromomethyl benzene,hexa bromomethyl benzene,1,2,3,4,5,6-hexakis bromomethyl benzene,benzene, hexakis bromomethyl,acmc-1aijn,10.14272/xjoucilnlrxrtf-uhfffaoysa-n,benzene,1,2,3,4,5,6-hexakis bromomethyl,doi:10.14272/xjoucilnlrxrtf-uhfffaoysa-n PubChem CID: 76540 Nombre IUPAC: 1,2,3,4,5,6-hexakis(bromometil)benceno SMILES: C(C1=C(C(=C(C(=C1CBr)CBr)CBr)CBr)CBr)Br