CAS RN 30918-54-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido poliinosínico (90%), TRC
CAS: 30918-54-8 Fórmula molecular: C10H13N4O8P Peso molecular (g/mol): 348.21 Sinónimo: NSC 120952,Poly(5'-inosinic Acid),Poly(IMP),Poly(rI),Polyinosinic acid,((2R,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen Phosphate SMILES: OP(OC)(OC[C@@H]1[C@@H](OC)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=CNC3=O)=C3N=C2)O1)=O