accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH2BrZnBr

CAS RN 307496-27-1

IUPAC Nombre: (2-bromophenyl)methanide; bromozincylium
Sinónimos: (2-bromophenyl)methanide; bromozincylium
Peso molecular (g/mol): 315.31
Fórmula molecular: C7H6Br2Zn
InChi Key: DGWAMZSHJOIPLU-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn+]Br.[CH2-]C1=CC=CC=C1Br

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados