CAS RN 3067-13-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Benzo[a]pireno-1,6-quinona, TRC
CAS: 3067-13-8 Fórmula molecular: C20H10O2 Peso molecular (g/mol): 282.29 Sinónimo: Benzo[a]pyrene-1,6-dione,1,6-Dihydrobenzo[a]pyrene-1,6-dione,NSC 30985 Nombre IUPAC: benzo[b]pireno-1,6-dione SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C(=CC=C5C4=C(C=C3)C(=O)C=C5)C2=O