accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3065-79-0

IUPAC Nombre: 3-ethyl-2-{3-[(2Z)-3-ethyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene]-2-methylprop-1-en-1-yl}-1,3-benzothiazol-3-ium iodide
Sinónimos: 3-ethyl-2-{3-[(2Z)-3-ethyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene]-2-methylprop-1-en-1-yl}-1,3-benzothiazol-3-ium iodide
Peso molecular (g/mol): 506.46
Fórmula molecular: C22H23IN2S2
InChi Key: SAEMBGFHGROQJZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [I-].CCN1\C(SC2=CC=CC=C12)=C\C(C)=CC1=[N+](CC)C2=CC=CC=C2S1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados