accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOOOOOH

CAS RN 3055-97-8

IUPAC Nombre: 3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatritriacontan-1-ol
Sinónimos: 3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatritriacontan-1-ol
Peso molecular (g/mol): 494.71
Fórmula molecular: C26H54O8
InChi Key: DWHIUNMOTRUVPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados