CAS RN 3044-60-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Toxicarol isoflavone, MedChemExpress
MedChemExpress Toxicarol isoflavone is an isoflavone extracted from Millettia brandisiana.