accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CNCH3OOCH3CH3

CAS RN 3039-71-2

IUPAC Nombre: hydrogen 8-[2-(diethylamino)ethoxy]-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-one chloride
Sinónimos: hydrogen 8-[2-(diethylamino)ethoxy]-9a,11a-dimethyl-2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9bH,10H,11H-cyclopenta[a]phenanthren-1-one chloride
Peso molecular (g/mol): 424.07
Fórmula molecular: C25H42ClNO2
InChi Key: ICPRVJHNLABCSA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CCN(CC)CCOC1CCC2=CCC3C4CCC(=O)C4(C)CCC3C2(C)C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados