CAS RN 30377-37-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,8-Dihidroxiadenina, TRC
CAS: 30377-37-8 Fórmula molecular: C5 H5 N5 O2 Peso molecular (g/mol): 167.13 Sinónimo: 6-Amino-7,9-dihydro-2H-purine-2,8(3H)-dione,6-amino-1H-Purine-2,8(3H,7H)-dione,6-Amino-purine-2,8-diol,2,8-Dihydroxyadenine,2,8-Dioxyadenine,6-Amino-1H-purine-2,8(3H,7H)-dione,6-Amino-2,8-dihydroxypurine Nombre IUPAC: 6-amino-7H-purina-2,8-diol SMILES: Nc1nc(O)nc2nc(O)[nH]c12