CAS RN 303733-72-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bisfenol F Glicidilo 2,3-Dihidroxipropílico Éter, TRC
CAS: 303733-72-4 Fórmula molecular: C19H22O5 Peso molecular (g/mol): 330.37 Sinónimo: 3-[4-[[4-(2-Oxiranylmethoxy)phenyl]methyl]phenoxy]-1,2-propanediol Nombre IUPAC: 3-[4-[[4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]metil]fenoxipropano-1,2-diol SMILES: OCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC3CO3)cc2)cc1