CAS RN 30364-38-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2-Dihidro-1,1,6-trimetilnaftaleno (>80%), TRC
CAS: 30364-38-6 Fórmula molecular: C13 H16 Peso molecular (g/mol): 172.27 Sinónimo: 1,1,6-Trimethyl-1,2-dihydronaphthalene,1,2-Dihydro-1,1,6-trimethylnaphthalene,Dehydro-ar-ionene Nombre IUPAC: 1,1,6-trimetil-2H-naftaleno SMILES: Cc1ccc2c(C=CCC2(C)C)c1