CAS RN 30334-71-5
IUPAC Nombre:
1-(hexadecanoyloxy)-3-hydroxypropan-2-yl hexadecanoate
Sinónimos:
1,2-dipalmitoyl-rac-glycerol
Peso molecular (g/mol):
568.92
Fórmula molecular:
C35H68O5
InChi Key:
JEJLGIQLPYYGEE-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2-Dipalmitoil-sn-glicerol, TRC
CAS: 30334-71-5 Fórmula molecular: C35H68O5 Peso molecular (g/mol): 568.91 Sinónimo: Hexadecanoic Acid 1,1'-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] Ester,(S)-(-)-1,2-Dipalmitin,(S)-1-(Hydroxymethyl)ethane-1,2-diyl Dipalmitate,1,2-Di-O-palmitoyl-sn-glycerol,L-1,2-Dipalmitin,NSC 269964,sn-1,2-Dipalmitin; SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC