CAS RN 303173-39-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N-(desoxiguanosin-8-il)-2-amino-1-(metil-d3)-6-fenilimidazo[4,5-beta]piridina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-(desoxiguanosin-8-il)-2-amino-1-(metil-d3)-6-fenilimidazo[4,5-beta]piridina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N-(Desoxiguanosin-8-il)-2-amino-1-(metil-d3)-6-fenilimidazo[4,5-beta]piridina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.