accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3BrCH3

CAS RN 302554-80-9

IUPAC Nombre: 2-bromo-9,9-dioctyl-9H-fluorene
Sinónimos: 2-bromo-9,9-dioctylfluorene
Peso molecular (g/mol): 469.55
Fórmula molecular: C29H41Br
InChi Key: ITVGRPGDCPNGHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=CC=CC=C2C2=C1C=C(Br)C=C2
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados