accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2OSOOONH2

CAS RN 30203-11-3

IUPAC Nombre: 3-{4-[4-(3-aminophenoxy)benzenesulfonyl]phenoxy}aniline
Sinónimos: 3-{4-[4-(3-aminophenoxy)benzenesulfonyl]phenoxy}aniline
Peso molecular (g/mol): 432.49
Fórmula molecular: C24H20N2O4S
InChi Key: WCXGOVYROJJXHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)C2=CC=C(OC3=CC(N)=CC=C3)C=C2)=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados