accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOH

CAS RN 30131-16-9

IUPAC Nombre: 4-(4-phenylbutoxy)benzoic acid
Sinónimos: 4-(4-phenylbutoxy)benzoic acid
Peso molecular (g/mol): 270.33
Fórmula molecular: C17H18O3
InChi Key: XWCWFMQMZZPALR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=C(OCCCCC2=CC=CC=C2)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados