CAS RN 3000-81-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Formilnornicotina, TRC
CAS: 3000-81-5 Fórmula molecular: C11 H14 N2 O Peso molecular (g/mol): 190.24 Nombre IUPAC: 2-piridina-3-ilpiperidina-1-carbaldehído SMILES: O=CN1CCCCC1c2cccnc2