accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2N(S)BrOHBrHOO

CAS RN 300-38-9

IUPAC Nombre: (2S)-2-amino-3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Sinónimos: 3,5 dibromotyrosine dibromotyrosine 二溴酪氨酸 bromotiren DiBrY dibromotirina C9H9Br2NO3 biotiren
Peso molecular (g/mol): 338.98
Fórmula molecular: C9H9Br2NO3
InChi Key: COESHZUDRKCEPA-ZETCQYMHSA-N
SMILES: N[C@@H](CC1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados