accessibility menu, dialog, popup

UserName

BSH3CCH3BrBrBr

CAS RN 29957-59-3

IUPAC Nombre: tribromo(dimethyl-λ⁴-sulfanylidene)-λ⁵-borane
Sinónimos: tribromo(dimethyl-λ⁴-sulfanylidene)-λ⁵-borane
Peso molecular (g/mol): 312.65
Fórmula molecular: C2H6BBr3S
InChi Key: NCVLHAUANAMSTL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[S+](C)[B-](Br)(Br)Br
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados