accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3MgCl

CAS RN 29875-07-8

IUPAC Nombre: magnesium(2+) (4-methylphenyl)methanide chloride
Sinónimos: magnesium(2+) (4-methylphenyl)methanide chloride
Peso molecular (g/mol): 164.92
Fórmula molecular: C8H9ClMg
InChi Key: NMQPDYTXGLHYDX-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Cl-].CC1=CC=C([CH2-])C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados