CAS RN 298679-49-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
7-[[4-[Bis(3-Amino-3-oxopropil)amino]-6-cloro-1,3,5-triazin-2-il]amino]-4-hidroxi-3-[(4-metoxifeno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido 7-[[4-[Bis(3-Amino-3-oxopropil)amino]-6-cloro-1,3,5-triazin-2-il]amino]-4-hidroxi-3-[(4-metoxifenil)azo]-2-naftalenosulfónico (grado técnico), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido 7-[[4-[Bis(3-Amino-3-oxopropil)amino]-6-cloro-1,3,5-triazin-2-il]amino]-4-hidroxi-3-[(4-metoxifenil)azo]-2-naftalenosulfónico (grado técnico), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.