accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3HNSHNCH3CH3

CAS RN 2986-17-6

IUPAC Nombre: 1,3-bis(propan-2-yl)thiourea
Sinónimos: 1,3-diisopropylthiourea
Peso molecular (g/mol): 160.28
Fórmula molecular: C7H16N2S
InChi Key: KREOCUNMMFZOOS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)NC(=S)NC(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados